Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Paddle Stirrers with 3 Holes
Codice prodotto. 10060891
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10060891
Marca: Bochem™ 9405
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Include 3 Holes
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Quantità 1 Each
Tipo Paddle Stirrer