Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Paddle Stirrers with 3 Holes
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Include | 3 Holes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Paddle Stirrer |