Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Pharma Scoop
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Product Type | Pharma Scoop |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |