Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Pharma Scoops
Codice prodotto. 12621895
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12621895
Marca: Bochem™ 8835
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes hanging loop. Bochem 18/10 Stainless Steel Pharma Scoops are qualified for food handling.
  • Seamless fixed handle, extremly high processing
  • With hanging loop
  • Qualified for food
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Product Type Pharma Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Qualified for food
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Dimensioni (L x P) 215 x 60 mm
Include With Hanging Loop
Materiale Stainless Steel (18/10)
Tipo di maniglia Seamless fixed handle
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm