Learn More
Bochem™ Cucchiaio multifunzione in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Type 1
- Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Forma | Curvo |
| Product Type | Cucchiaio Poly |
| Larghezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 13 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |