Learn More
Bochem™ Cucchiai multifunzione in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10248800
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
26 mm
30 mm
30 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10248800
Marca: Bochem™ 3403
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Il cucchiaio è disponibile in tre differenti tipi
  • Autoclavabile
  • In acciaio inox 18/10
  • Cucchiaio multiuso per un'ampia gamma di utilizzi
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile
Product Type Cucchiaio Poly
Da utilizzare con (applicazione) Cucchiaio multiuso per un'ampia gamma di utilizzi
Lunghezza (sistema metrico) lama 30 mm
Larghezza (sistema metrico) 13 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Dimensioni (L x P) 250 x 13 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm