Learn More
Bochem™ Cucchiai multifunzione in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
26 mm
30 mm
30 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il cucchiaio è disponibile in tre differenti tipi
- Autoclavabile
- In acciaio inox 18/10
- Cucchiaio multiuso per un'ampia gamma di utilizzi
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Cucchiaio Poly |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cucchiaio multiuso per un'ampia gamma di utilizzi |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 30 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 180 x 13 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Vedi altri risultati |