Learn More
Bochem™ Pinze di precisione in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
Descrizione:
Curved
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision forceps
- Extra sharp
- Points without ridges
Specifica
Specifica
| Stile punta | Extra appuntito |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
| Precisione | Sì |
| Tipo | Pinzette di precisione |
| Descrizione | Straight |