Learn More
Bochem™ Agitatore a elica in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10080791
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
H 500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10080791
Marca: Bochem™ 9111
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains three fix blades.
  • Rpm-range middle
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Ideal for homogenizing and suspensioning
  • Axial flow
Specifica
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Omogeneizzazione e sospensione
Lunghezza (sistema metrico) H 500 mm
Quantità 1 ciascuno
Speed Da medio ad alto
Tipo Agitatore a elica
Valori nominali della viscosità Da basso a medio