Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrers with 3 Fix Blades
Codice prodotto. p-8005437
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10395353
Marca: Bochem™ 9116
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for homogenizing and suspending
Include 3 Fix blades
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Quantità 1 Each
Tipo Propeller Stirrer
Materiale Stainless Steel (18/10)