Learn More
Bochem™ Anelli per matracci in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
160 mm
200 mm
200 mm
220 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
70 mm
70 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Product Type:
Anello aperto
Anello chiuso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Tre tipi: anello chiuso, anello chiuso con morsetto e anello aperto
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Product Type | Anello chiuso |
| Quantità | Confezione da 1 |