Learn More
Bochem™ Anelli per matracci in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10234511
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
160 mm
200 mm
200 mm
220 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
70 mm
70 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Product Type:
Anello aperto
Anello chiuso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10234511
Marca: Bochem™ 5512
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • In acciaio inox 18/10
  • Tre tipi: anello chiuso, anello chiuso con morsetto e anello aperto
Specifica
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Product Type Anello aperto
Quantità Confezione da 1