Learn More
Bochem™ Asta in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10465641
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10465641
Marca: Bochem™ 5111
Support the M10 base with Bochem™18/10 stainless steel.stand base.
  • 18/10 Stainless steel construction
  • With thread M10
  • Rod for stand bases
Specifica
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12 mm
Include Filettatura M 10
Product Type Barra in acciaio inox
Dimensioni filo M10
Descrizione
  • 18/10 Stainless steel construction
  • With thread M10
  • Rod for stand bases
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per basi di supporto M10
Quantità 1 Ea.