Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Rods for Stand Base
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Product Type | Rods for Stand Bases |
| Quantità | 1 Pk. |