Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Section Lifters, with Wooden Handle
Codice prodotto. 11815181
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 10 mm
150 x 15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11815181
Marca: Bochem™ 3535
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • In acciaio inox 18/10
  • Tipo 1: lama rigida, impugnatura in legno
  • Tipo 2: lama flessibile, impugnatura in legno
  • Tipo 3: lama flessibile, impugnatura in acciaio inox 18/10
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Raschietto per sezioni
Lunghezza (sistema metrico) lama 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 0.4 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 10 mm
Materiale maniglia Legno
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm