Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Section Lifters, with Wooden Handle
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 10 mm
150 x 15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Tipo 1: lama rigida, impugnatura in legno
- Tipo 2: lama flessibile, impugnatura in legno
- Tipo 3: lama flessibile, impugnatura in acciaio inox 18/10
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Raschietto per sezioni |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.4 mm |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 15 mm |
| Materiale maniglia | Legno |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |