Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Spatola curva semplice in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11866890
Encompass_Preferred
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11866890
Marca: RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ 87984
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Excellent for scraping, transferring or applying chemicals or treatments in the laboratory. RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge Stainless Steel Spatulas are durable and chemically resistant.
  • With plastic handles
  • Available in a variety of end styles
Specifica
Quantità Confezione da 5
Forma Semplice
Product Type Spatola curva semplice
Colore maniglia Nero
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Materiale maniglia Plastica
Materiale Acciaio inox 18/10
Tipo di maniglia Plastica
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.