Learn More
Bochem™ Spatole in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10494291
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
185 mm
210 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 mm
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10494291
Marca: Bochem™ 3201
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from 18/10 stainless steel
  • In acciaio inox 18/10
  • Due tipi: curva arrotondata e con manopola
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile
Forma Cucchiaio/arrotondato/curvo
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Per numerose applicazioni
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm