Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Spatulas, With knob
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
4.5 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Due tipi: curva arrotondata e con manopola
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Con manopola |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 70 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 11 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 300 x 16 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Vedi altri risultati |