Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Spatulas, With knob
Codice prodotto. 10662411
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
4.5 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10662411
Marca: Bochem™ 3271
In acciaio inox 18/10
  • In acciaio inox 18/10
  • Due tipi: curva arrotondata e con manopola
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Forma Con manopola
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 70 mm
Larghezza (sistema metrico) 11 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 11 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 4.5 mm
Dimensioni (L x P) 210 x 11 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm