Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Spatulas, With knob
Codice prodotto. 10706821
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
4.5 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10706821
Marca: Bochem™ 3270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Made from 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Forma With Knob
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 9 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 9 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 9 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm