Learn More
Bochem™ Spatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11825071
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
235 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
25 mm
35 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
10 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11825071
Marca: Bochem™ 3216
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola a cucchiaio
Lunghezza (sistema metrico) lama 25 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 18 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Materiale maniglia Acciaio inox 18/10
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 235 mm