Learn More
Bochem™ Spatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
235 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
25 mm
35 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
10 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Spatola a cucchiaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cucchiaio multifunzione per un'ampia gamma di utilizzi |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 35 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5mm |
| Materiale maniglia | Acciaio inox 18/10 |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Vedi altri risultati |