Learn More
Bochem™ Spatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10549471
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10549471
Marca: Bochem™ 3473
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In acciaio inox 18/10
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità Confezione da 10
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 10 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm