Learn More
Bochem™ Spatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |