Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Spoons
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
135 mm
180 mm
195 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Spoon |
| Materiale maniglia | Stainless Steel (18/10) |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |