Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Weighing Scoop
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
220 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Pk. |
| Product Type | Weighing Scoop |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5mm |
| Materiale maniglia | Stainless Steel (18/10) |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |