Learn More
Bochem™ 18/10 Steel Lids for Transport Containers
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Quantità | 1Each |
| Peso (sistema metrico) | 737 g |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Product Type | Metal Container |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 30 L Stainless Steel Container |
| Materiale chiusura | Stainless Steel |
| Diametro (sistema metrico) | 300 mm |
| Vedi altri risultati |