Learn More
18β-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Codice prodotto. 16402366
Marca: Medchem Express HYN0180
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
Specifica
Materiale o nome chimico 18β-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H46O4
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (531.15 mM)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]([C@@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CC[C@](C(O)=O)(C[C@]3(C2=C4)[H])C)C)C)5C)(C)[C@@]5([H])C4=O
Molecular Weight (g/mol) 470.68
Peso formulazione 470.68
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.