Learn More
RETSCH 180° Stainless Steel Sieve For SR 200 Rotor Beater Mills
Codice prodotto. p-8003337 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.08 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10700442
Marca: RETSCH 03.647.0081
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 0.08 mm
Tipo Setaccio
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) SR 200 Rotor Beater Mills