Learn More
Gosselin™ 180mL Polypropylene Straight Container with Screw Cap
Codice prodotto. 15418844
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Blue
Natural
Colore chiusura:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 264
Codice prodotto. 15418844
Marca: Gosselin™ TP53C011
Edge
Used in clinical and industrial applications.
  • Used in clinical and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 180 mL
Certificazione/Conformità EC N 1935/2004
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Natural
Altezza (sistema metrico) 102 mm