Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum
Codice prodotto. 11778256 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White, Silver
Blue, White, Silver
Gray, Red, Silver
Red, White, Silver
Silver, White
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11778256
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 18mm
  • Magnetic
  • Universal Screw Seal
  • Silver
  • Center hole
  • Precision Thread
  • Assembled septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Red, White, Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale Steel
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Screw Cap