Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White, Silver
Blue, White, Silver
Gray, Red, Silver
Red, White, Silver
Silver, White
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Gray, Red, Silver |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
| Materiale | Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Tipo | Screw Cap |