Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Closed top, Precision Thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11875000 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray, Red, Silver
Red, White, Silver
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11875000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 18mm
  • Magnetic Universal Screw Seal
  • Silver
  • Closed top
  • Precision Thread
  • Assembled septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Red, White, Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale Steel
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Screw Cap