Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 18-400 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11896371 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White, Black
Gray, Red, Black
Red, White, Black
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11896371
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • 18mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Closed top
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Blue Transparent, White, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.7 mm
Tipo Screw Cap