Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 18-400 thread, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White, Black
Gray, Red, Black
Red, White, Black
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Red, White, Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Tipo | Screw Cap |