Learn More
Agilent BioTek 192 Tube Wash Manifold for 384-well Microplates
Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
406 FX Washer Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Washes 384-well plates two times faster than standard 96 tube manifold included with 406 FX Washer Dispenser
Specifica
Specifica
| Tipo | Manifold |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 406 FX Washer Dispenser |