Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane, 97%
Codice prodotto. 11451067
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11451067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24075.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2043-55-2 | C6H4F9I | 373.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2043-55-2
Formula molecolare C6H4F9I
Molecular Weight (g/mol) 373.988
Numero MDL MFCD00039409
InChI Key CXHFIVFPHDGZIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h,1h,2h,2h-perfluorohexyl iodide, 2-perfluorobutyl ethyl iodide, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo, 1h,1h,2h,2h-nonafluorohexyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-nonafluorohexane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorohexyliodide, 2-nonafluorobutyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorohexane, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iodohexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo-hexane
PubChem CID 74887
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodohexane
SMILES C(CI)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Punto di fusione -25°C
Densità 1.94
Punti di ebollizione 138°C to 140°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.37
Quantità 5 g
Beilstein 1870862
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 373.99
Percent Purity 97%