Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11399245
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11399245
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16584.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane is a halogenated compound used for biochemical research. It is applied to movable microparts of microelectromechanical systems , thereby reducing the surface energy and preventing the stickiness. Further, it is used to coat micro- and nano-features on stamps for a nanoimprint lithography. In addition, it is used in the preparation of (1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)trimethoxysilane by reacting with methanol.
Solubility
Miscible with tetrahydrofuran, tetrhydropyran, toluene and other organic solvents.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents, strong acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78560-44-8
Formula molecolare C10H4Cl3F17Si
Molecular Weight (g/mol) 581.55
Numero MDL MFCD00042344
InChI Key VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
PubChem CID 123577
IUPAC Name trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 224°C
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane
Forma fisica Liquid
Quantità 1 g
Formula lineare CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3
Numero UN UN2987
Beilstein 5889653
Punto d'infiammabilità >200°C (392°F)
Informazioni di solubilità Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Peso formulazione 581.56
Percent Purity 96%
Indice di rifrazione 1.348
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.54