Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 100 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Methanol/Water |