Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene, 99%
Codice prodotto. 11489956
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11489956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20920.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25291-17-2 | C8H3F13 | 346.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25291-17-2
Formula molecolare C8H3F13
Molecular Weight (g/mol) 346.091
Numero MDL MFCD00039249
InChI Key FYQFWFHDPNXORA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorohexyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-octene, tridecafluorohexyl ethylene, 1-octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, unii-j4kbi9s48d, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octene, j4kbi9s48d, perfluorohexylethylene, acmc-209gix, c6f13ch=ch2
PubChem CID 91384
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Densità 1.58
Punti di ebollizione 106°C to 107°C
Punto d'infiammabilità 20°C (202°F)
Indice di rifrazione 1.296
Quantità 5 g
Beilstein 2060994
Peso formulazione 346.09
Percent Purity 99%