Learn More
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10678619 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10678619
Marca: Thermo Scientific Acros 429510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 46006-36-4 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 46006-36-4
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD01823426
InChI Key VVQNAFBGAWCMLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-benzoimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-7-carboxylic acid, benzimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-4-carboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-7-carboxylic acid, 3h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-4-carboxylicacid, acmc-1aqhf, 4-carboxy-1h-benzimidazole
PubChem CID 2771758
SMILES OC(=O)C1=C2N=CNC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
IUPAC Name 1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.