Learn More
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15949681 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
Codice prodotto. 15949681
Marca: Honeywell Fluka R11645ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
10 μg/mL in acetone (15949681), 50 μg/mL in acetone (15900192) Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 67-64-1
Densità 0.79 g/cm3
Punto d'infiammabilità -17°C
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Industry Type Parabenes
Quantità 5 mL
Grado Analytical Standard