Learn More
1H-Indazole-3-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15481009
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15481009
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64001.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4498-67-3
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.148
Numero MDL MFCD00211066
InChI Key BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
IUPAC Name 1H-indazole-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Punto di fusione 266°C to 270°C (literature)
Colore Brown
Quantità 5 g
Beilstein 6354
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder