Learn More
1H-Indol-4-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 30050096
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 30050096
Marca: Mikromol MM0082.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1H-Indol-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indol-4-ol
CAS 2380-94-1
Nomi componenti o analita 1H-Indol-4-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H7 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), Pindolol Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
SMILES Oc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC Name 1H-indol-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Quantità 25 mg
Peso formulazione 133.0528 g/mol