Learn More
1H-Indole-2-methanol, 96%
Codice prodotto. 15592373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15592373
Marca: Thermo Scientific Acros 459810050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24621-70-3 | C9H9NO | 147.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24621-70-3
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.17
InChI Key XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 98783
IUPAC Name 1H-indol-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indole-2-methanol
Punto di fusione 72.0°C to 78.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 147.17
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Indole-2-methanol