Learn More
1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile
Codice prodotto. 15463699
Click to view available options
Quantità:
45 mL
200 mL
450 mL
Dimensione della confezione:
200mL
450mL
45mL
Codice prodotto. 15463699
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61034.AH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Coupling reagent for preparation of polynucleotides | CAS: 288-94-8 | CH2N4 | 70.055 g/mol
1H-Tetrazole is used as a bioisostere for the carboxylate group. It is also used as coupling reagent for preparation of polynucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1H-Tetrazole is used as a bioisostere for the carboxylate group. It is also used as coupling reagent for preparation of polynucleotides.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with reducing agents and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-94-8
Formula molecolare CH2N4
Molecular Weight (g/mol) 70.055
Numero MDL MFCD00005247
InChI Key KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67519
ChEBI CHEBI:33193
IUPAC Name 2H-tetrazole
SMILES C1=NNN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Tetrazole
Densità 0.798
Quantità 200 mL
Numero UN UN1648
Beilstein 105799
Indice di Merck 14,2786
Sinonimo 1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 70.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.45M in acetonitrile
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile, 1H-Tetrazole