Learn More
Econix™ Bio-bins™ Plain Paper Based Non-Sharps Waste Containers for General Use Only
Sfoglia Tutto Econix ProdottiDescrizione
- 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
- Comes fold-flat for easy storage
- Rigid, leakproof construction
- Leakproof, built-in lid
- Built-in absorbent Mat
- UN 3291 approved
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 6 l |
| Tipo di chiusura | Temporary and Permanent |
| Progettazione | Tapered for easy stacking |
| Colore | Tinta unita, Green |
| Altezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Quantità | Confezione da 40 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 168 mm, 168 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | For General Waste |
| Vedi altri risultati |