Learn More
Econix™ Bio-bins™ Plain Paper Based Non-Sharps Waste Containers for General Use Only
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8015690 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L, 2.5 L
6 l
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 40
Codice prodotto. 13530870
Marca: Econix™ BEXBBLOOP
Use Econix™ Bio-bin™ General/Non Infectious Bio-bin™ to dispose of single use implements and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. For use with general waste.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L, 2.5 L
Certificazione/Conformità Not required
Tipo di chiusura Temporary Seal
Descrizione Space efficient fold-flat
Colore White, Green
Dimensioni (L x P x A) 230 x 110 x 180 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm, 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) Non-sterile
Quantità 100 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) For General Waste
Materiale Cardboard, Recycled Paper
Product Type Non-Sharps Waste Container