Learn More
Fosamprenavir Calcium Salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441679
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Codice prodotto. 16441679
Marca: Medchem Express HY17431
MedChemExpress Fosamprenavir Calcium Salt (GW433908G) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.
Fosamprenavir Calcium Salt (GW433908G) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.
Specifica
Materiale o nome chimico Fosamprenavir Calcium Salt
CAS 226700-81-8
Colore off White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H34CaN3O9PS
Quantità 1 mg
Sinonimo GW433908G
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (80.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.40 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP([O-])([O-])=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C.[Ca+2]
Molecular Weight (g/mol) 623.67
Peso formulazione 623.67
Percent Purity 98.25%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.